Learn More
Cole-Parmer Durchfluss-Schlauchgewicht, PTFE
Artikelnummer. 30054041 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
3/16 in. to 1/4 in.
5/16 in. bis 7/16 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
30054041 5/16 in. bis 7/16 in. 1 Stück
30053089 3/16 in. to 1/4 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30054041 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5011799
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verhindern, dass sich Schläuche während Flüssigkeitstransferanwendungen aufrollen oder aufschwimmen
Der konische Schlauchanschluss lässt sich leicht in den Innendurchmesser (ID) von flexiblen Schläuchen einführen. Die Schläuche müssen vollständig in die Flüssigkeit eingetaucht sein, um ein Aufschwimmen zu verhindern und einen ununterbrochenen Flüssigkeitsfluss zu gewährleisten. Hergestellt aus chemisch inertem PTFE. Autoklavierbar —für einfache Sterilisation und Wiederverwendung
Spezifikation
Schlauchgröße 5/16 in. bis 7/16 in.