Learn More
Masterflex™ Durchflussröhrchen
Artikelnummer. 15277218
Click to view available options
Luftstromrate:
2.5S CFH
25 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15277218
Marke: Masterflex™ 3204750
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Durchflussröhrchen
Genauigkeit ±2% (Endwert)
Luftstromrate 2.5S CFH
Nenndruck 200 psig
Anschlüsse 1/8 Zoll NPT (F)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflussmesser mit Direktablesung für Luft
Länge (metrisch) 150 mm
Wiederholgenauigkeit ± 0,25 %
Temperatur (metrisch) 121 °C