Learn More
Masterflex™ Durchflussröhrchen
Click to view available options
Luftstromrate:
2.5S CFH
25 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Durchflussröhrchen |
| Genauigkeit | ±2% (Endwert) |
| Luftstromrate | 25 ml/min |
| Float Material | Saphir |
| Nenndruck | 200 psig |
| Anschlüsse | 1/8 Zoll NPT (F) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflussmesser mit Direktablesung für Luft |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0,25 % |
| Temperatur (metrisch) | 121 °C |