missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FLRT1 Monoclonal Antibody (357721)

Artikelnummer. 30535386
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30535386 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30535386

Marke: Invitrogen™ MA561205

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

This gene encodes a member of the fibronectin leucine rich transmembrane protein (FLRT) family. The family members may function in cell adhesion and/or receptor signalling. Their protein structures resemble small leucine-rich proteoglycans found in the extracellular matrix. The encoded protein shares sequence similarity with two other family members, FLRT2 and FLRT3. This gene is expressed in kidney and brain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FLRT1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 357721
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen FLRT1
Gen-Zugriffsnummer Q9NZU1
Gen-Alias AW742165; D630040I23Rik; Fibronectin leucine rich transmembrane protein 1; fibronectin leucine rich transmembrane protein 3; fibronectin-like domain-containing leucine-rich transmembrane protein 1; Flrt1; Leucine-rich repeat transmembrane protein FLRT1; RGD1565152; SPG68; UNQ752/PRO1483
Gensymbole FLRT1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human FLRT1, Ile21-Pro524.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23769
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.