Learn More
Fluazifop-butyl D9 100 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323039
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30323039 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30323039 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA13670100AC
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluazifop-butyl D9 (n-butyl D9)
CAS 2714409-29-5
Lösungsmittel oder Matrix Acetone
Summenformel C19 2H9 H11 F3 N O4
Menge 1 mL
Synonym Fluazifop-butyl D9
InChI-Formel InChI=1S/C19H20F3NO4/c1-3-4-11-25-18(24)13(2)26-15-6-8-16(9-7-15)27-17-10-5-14(12-23-17)19(20,21)22/h5-10,12-13H,3-4,11H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,11D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonadeuteriobutyl-2-[4-[5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 392.42
Formelmasse 392.1909 g/mol