Learn More
Flubendazolalkohol, TRC
Artikelnummer. 30136721
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136721 1 g 1 Gramm
30011659 10 mg 10 Milligramm
30010459 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136721 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9424551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82050-12-2
Summenformel C16 H14 F N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 315.3
Synonym Carbamic acid, [5-[(4-fluorophenyl)hydroxymethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Reduced-flubendazole, UMF 060
IUPAC-Name Methyl N-[6-[(4-Fluorophenyl)-Hydroxymethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]Carbamat
SMILES COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)c3ccc(F)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flubendazole-hydroxy
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H14FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8,14,21H,1H3,(H2,18,19,20,22)
Formelmasse 315.1019