Learn More
Flubendazole-d3 (methyl-d3), CDN
Artikelnummer. 30327015
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30327015
Marque: CDN CDND73830.005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Flubendazole D3
CAS 1173021-08-3
Summenformel C16 2H3 H9 F N3 O3
Menge 0.005 g
Synonym Trideuteriomethyl N-[5-(4-fluorobenzoyl)-1 H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Flubendazole D3, Flubendazole D3 (methyl D3)
InChI-Formel InChI=1 S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8 H,1H3,(H2,18,19,20,22)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
IUPAC-Name trideuteriomethyl N-[5-(4-fluorobenzoyl)-1 H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Molekulargewicht (g/mol) 316.3
Formelmasse 316.1051 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity