Learn More
Flubendazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17982226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982226 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17982226 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0463.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Flubendazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flubendazole
CAS 31430-15-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flubendazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H12 F N3 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Flubendazole, N-[6-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, 5-(p-Fluorobenzoyl)-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, [5-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, Flubenol, Flubenvet, Flumoxal, Flumoxane, Fluvermal, Methyl (5-p-fluorobenzoyl-2-benzimidazolyl)carbamate, NSC 313680, R 17889, R 17899
InChI-Formel InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
IUPAC-Name Methyl-N-[5-(4-Fluorbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 313.28
Menge 100 mg
Formelmasse 313,0863 g/mol