Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flucloxacillin, Natriumsalz, 98 %
Artikelnummer. p-7077619 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15575196
Marke: Thermo Scientific Chemicals 456470010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1847-24-1
Summenformel C19H16ClFN3NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 475.85
MDL-Nummer MFCD01682108
InChI-Schlüssel OTEANHMVDHZOPB-SLINCCQESA-M
PubChem CID 101643208
ChEBI CHEBI:31615
SMILES [Na+].CC1=C(C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flucloxacillin, sodium salt
Typ Flucloxacillin Sodium Salt
Schmelzpunkt 176.0°C to 178.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 4.5% max.
Spezifische Drehung +158° to +168° (20°C, 589nm) (c=1, water) On dry substance
Menge 1 g
Flammpunkt >110°C
Siedepunkt 677,0 °C
IUPAC-Name Natrium-N-[(2S,5R,6R)-2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-6-yl]-3-(2-chlor-6-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboximidat
Formelmasse 475.86
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Flucloxacillin, sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.