Learn More
Flucytosin 2,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458905 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458905 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0355.0007
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Flucytosin 2,0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluorocytosine
CAS 2022-85-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Fluorocytosine
Versandbedingung Eispackung (-20 °C)
Summenformel C4 H4 F N3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Flucytosine
InChI-Formel InChI=1 S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
SMILES NC1=NC(=O)NC=C1F
IUPAC-Name 4-Amino-5-Fluor-1H-pyrimidin-2-on
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 129.09
Menge 1 mL
Formelmasse 129,0338 g/mol