Description
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Fludioxonil |
| CAS | 131341-86-1 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Strukturformel | C12H6F2N2O2 |
| Beilstein | 8393936 |
| Farbe | Gelb |
| Schmelzpunkt | 199.8°C |
| Synonym | 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile |
| Molekulargewicht (g/mol) | 248.2 g/mol |
| Menge | 100 mg |