Learn More
Flufenoxystrobin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Flufenoxystrobin |
| CAS | 918162-02-4 |
| Summenformel | C19 H16 Cl F3 O4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 2-[[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]methyl]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, Fenoxystrobin, Flufenoxystrobin, SYP 3759 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H16ClF3O4/c1-25-11-15(18(24)26-2)14-6-4-3-5-12(14)10-27-17-8-7-13(9-16(17)20)19(21,22)23/h3-9,11H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | COC=C(C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | Methyl-2-[2-[[2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenoxy]methyl]phenyl]-3-methoxyprop-2-enoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 400.78 |
| Formelmasse | 400.0689 |