Learn More
Flugestone 17-Acetat, TRC
Artikelnummer. 18083140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18083140 10 mg 10 Milligramm
18012850 25 mg 25 Milligramm
18071250 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18083140 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF48965010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2529-45-5
Summenformel C23 H31 F O5
Molekulargewicht (g/mol) 406.49
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17-dihydroxy-, 17-acetate (7CI,8CI), Progesterone, 9-fluoro-11β,17-dihydroxy-, 17-acetate (6CI), (11β)-17-(Acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-9α-fluoro-11β-hydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-9α-fluoro-11β-hydroxyprogesterone, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-17α-acetoxypregn-4-ene-3,20-dione, Chronogest, Cronolone, FGA, Flugestone acetate, Fluorogestone acetate, Flurogestone acetate, Gyncro-Mate, NSC 65411, SC 9880, Synchronate, Syncro-Mate
IUPAC-Name [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-9-fluoro-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] Acetat
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flugestone 17-Acetate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H31FO5/c1-13(25)22(29-14(2)26)10-8-17-18-6-5-15-11-16(27)7-9-20(15,3)23(18,24)19(28)12-21(17,22)4/h11,17-19,28H,5-10,12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
Formelmasse 406.2156