Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl 316L mit Silikondichtung (FDA-Qualität)
- In verschiedenen Längen erhältlich
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl (316L) |
| Enthält | Silikondichtung |
| Kapazität (metrisch) | 450 mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Länge (metrisch) | 1.500 mm |