Learn More
Sampling Systems™ Zielpunkt-Probenehmer für Flüssigkeiten
Artikelnummer. 15839371 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
160 mL
300 ml
450 mL
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1.500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15839371
Marke: Sampling Systems™ 5551S600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die schnelle Probenahme aus Fässern, Kübeln und den meisten Behältern. Der Sampling Systems™ Probenehmerist für Flüssigkeiten ist ideal für die Probenahme von Pharmazeutika, Kosmetika und Lebensmitteln.
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L mit Silikondichtung (FDA-Qualität)
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Material Edelstahl (316L)
Enthält Silikondichtung
Kapazität (metrisch) 160 mL
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 600 mm