Learn More
Sampling Systems™ Zielpunkt-Probenehmer für Flüssigkeiten
Artikelnummer. p-7138859 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
160 mL
300 ml
450 mL
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1.500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15819371
Marke: Sampling Systems™ 5551S1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die schnelle Probenahme aus Fässern, Kübeln und den meisten Behältern. Der Sampling Systems™ Probenehmerist für Flüssigkeiten ist ideal für die Probenahme von Pharmazeutika, Kosmetika und Lebensmitteln.
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L mit Silikondichtung (FDA-Qualität)
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Material Edelstahl (316L)
Enthält Silikondichtung
Kapazität (metrisch) 300 ml
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 1000 mm
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.