Learn More
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Verlängerungssatz
Artikelnummer. 17880687 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
TPE 374, 1 m (3,25 ft)
TPE 374, 2,5 m (8,2 ft)
TPE 374, 5 m (16,4 ft)
Anschlusstypen:
Luer-Anschluss
MPC
MPX
Abmessungen:
1,2 Zoll ID x 3/4 Zoll AD
1/4 Zoll x 7/16 Zoll AD
1/8 Zoll ID x 1/4 Zoll AD
3/8 Zoll ID x 5/8 Zoll AD
Packungsgröße:
10 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Anschlusstypen Abmessungen Packungsgröße
17880687 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) MPC 3/8 Zoll ID x 5/8 Zoll AD 10 Stück
17850687 TPE 374, 1 m (3,25 ft) MPC 3/8 Zoll ID x 5/8 Zoll AD 10 Stück
17860637 TPE 374, 5 m (16,4 ft) MPC 3/8 Zoll ID x 5/8 Zoll AD 10 Stück
17810697 TPE 374, 1 m (3,25 ft) Luer-Anschluss 1/4 Zoll x 7/16 Zoll AD 10 Stück
17890687 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) Luer-Anschluss 1/4 Zoll x 7/16 Zoll AD 10 Stück
17800697 TPE 374, 5 m (16,4 ft) Luer-Anschluss 1/4 Zoll x 7/16 Zoll AD 10 Stück
17820697 TPE 374, 1 m (3,25 ft) MPC 1/4 Zoll x 7/16 Zoll AD 10 Stück
17830647 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) MPC 1/4 Zoll x 7/16 Zoll AD 10 Stück
17800647 TPE 374, 5 m (16,4 ft) MPC 1/4 Zoll x 7/16 Zoll AD 10 Stück
17890567 TPE 374, 1 m (3,25 ft) Luer-Anschluss 1/8 Zoll ID x 1/4 Zoll AD 10 Stück
17820647 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) Luer-Anschluss 1/8 Zoll ID x 1/4 Zoll AD 10 Stück
17840647 TPE 374, 5 m (16,4 ft) Luer-Anschluss 1/8 Zoll ID x 1/4 Zoll AD 10 Stück
17850647 TPE 374, 1 m (3,25 ft) MPX 1,2 Zoll ID x 3/4 Zoll AD 10 Stück
17860647 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) MPX 1,2 Zoll ID x 3/4 Zoll AD 10 Stück
17810577 TPE 374, 5 m (16,4 ft) MPX 1,2 Zoll ID x 3/4 Zoll AD 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17880687 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SH31116.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 €
    574.50 € / 10 Stück
    Sparen 100.50 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
Standard-Flüssigkeitstransferbaugruppen verbinden sich mit Thermo Scientific Standard Labtainer BPCs, Productainer BPCs, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermenter direkt in der Werkstatt – so erhalten Sie ein umfassendes und komplettes Sortiment an Einwegprodukten, das den Anforderungen Ihrer Anlage oder Ihres Prozesses gerecht wird.
  • Ein einziger Satz vorrätiger Produkte reduziert die Anzahl kundenspezifischer Lagerartikel (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und verringert den Lagerbedarf.
  • Mehrere Produktionsstandorte gewährleisten die Versorgungssicherheit.
  • Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO 7 Reinräume zur Sicherstellung eines hohen Qualitätsniveaus
  • Charakterisiert durch ISO , USP , EP und ASTM Testmethoden zur Validierung der Leistung
  • Eine Bestrahlungsdosis von 25–40 kGy gewährleistet einen minimalen SAL-Wert von 10⁻⁶  für produktberührende Oberflächen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen 3/8 Zoll ID x 5/8 Zoll AD
Schlauchstil 9,52 mm (3/8 in.) ID x 15,88 mm (5/8 in.) AD; TPE 374; 2,5 m (8,2 ft.); MPC
Anschlusstypen MPC
Produkttyp Erweiterungs-Set
Schlauchgröße TPE 374, 2,5 m (8,2 ft)