Learn More
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Y-Satz
Artikelnummer. 17890627 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchstil:
3 x TPE 374
Anschlusstypen:
Luer-Anschluss
MPX-Einsatz-Körper
MPX-Körper-Einsatz
Abmessungen:
1/2 Zoll ID x 3/4 Zoll Wand
1/4 Zoll ID x 7/16 Zoll Wand
1/8 Zoll ID x 1/4 Zoll Wand
3/8 Zoll ID x 5/8 Zoll Wand
Packungsgröße:
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchstil Anschlusstypen Abmessungen Packungsgröße
17890627 3 x TPE 374 MPX-Körper-Einsatz 3/8 Zoll ID x 5/8 Zoll Wand 10 Stück
17800637 3 x TPE 374 MPX-Körper-Einsatz 1/4 Zoll ID x 7/16 Zoll Wand 10 Stück
17830687 3 x TPE 374 MPX-Einsatz-Körper 1/4 Zoll ID x 7/16 Zoll Wand 10 Stück
17810637 3 x TPE 374 MPX-Einsatz-Körper 3/8 Zoll ID x 5/8 Zoll Wand 10 Stück
17870627 3 x TPE 374 MPX-Körper-Einsatz 1/2 Zoll ID x 3/4 Zoll Wand 10 Stück
17820637 3 x TPE 374 Luer-Anschluss 1/8 Zoll ID x 1/4 Zoll Wand 10 Stück
17840687 3 x TPE 374 MPX-Einsatz-Körper 1/2 Zoll ID x 3/4 Zoll Wand 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17890627 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SH31106.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00 €
    511.28 € / 10 Stück
    Sparen 113.72 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
Standard-Flüssigkeitstransferbaugruppen verbinden sich mit Thermo Scientific Standard Labtainer BPCs, Productainer BPCs, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermenter direkt in der Werkstatt – so erhalten Sie ein umfassendes und komplettes Sortiment an Einwegprodukten, das den Anforderungen Ihrer Anlage oder Ihres Prozesses gerecht wird.
  • Ein einziger Satz vorrätiger Produkte reduziert die Anzahl kundenspezifischer Lagerartikel (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und verringert den Lagerbedarf.
  • Mehrere Produktionsstandorte gewährleisten die Versorgungssicherheit.
  • Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO 7 Reinräume zur Sicherstellung eines hohen Qualitätsniveaus
  • Charakterisiert durch ISO , USP , EP und ASTM Testmethoden zur Validierung der Leistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen 3/8 Zoll ID x 5/8 Zoll Wand
Schlauchstil 3 x TPE 374
Anschlusstypen MPX-Körper-Einsatz
Produkttyp Y-Set
Schlauchgröße 2 x 20 in. bis 20 in. (Länge)