Learn More
Biochrom Fluido 2-Mikrotiterplatten-Unterlegscheibe für 96-Well-Platten mit 2 Flüssigkeitsleitungen
Alle ansehen Harvard Bioscience ProdukteBeschreibung
- Flexibles Mikrotiterplatten-Waschgerät für 96 oder384 Mikrotiterplatten
- Große Auswahl an Waschoptionen und Programmen für maximale Anwendungsoptionen
- Geräuscharme, druckfreie Ansaug- und Dosierpumpen
- Automatische Spülfunktion verhindert Verstopfungen des Flüssigkeitspfads
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlüsse | USB 2.0 (USB A-auf-B-Kabel) |
| Beschreibung | Fluido 2-Mikrotiterplatten-Unterlegscheibe für 96-Well-Platten mit 2 Flüssigkeitsleitungen |
| Flaschen | 2 |
| Präzision | 0.25 % bei einem AD von 1.0 bei 450 nm |
| Dispensiervolumen | 50-2000 μl in Schritten von 50 μl |
| Plattentyp | 96-Well-Platten |
| Restvolumen | ±1 μl |
| Gewicht (metrisch) | 6.2 kg |
| Display | LCD |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?