Learn More
Cole-Parmer™ Fluke™ Thermoelement-Thermometer mit einem Eingang
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−250 bis 1372 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die zweifach hintergrundbeleuchtete Anzeige ermöglicht die Anzeige der Kanaltemperatur, der Differenztemperatur (Modelle mit zwei Eingängen) und der Mindest-/Maximal-/Durchschnittswerte mit Zeitstempel.
- Anzeige in ° F, ° C oder Kelvin (K).
- Die Messgeräte sind robust und verfügen über ein spritzwasser- und staubdichtes Gehäuse.
- Der Ruhemodus verlängert die Akkulaufzeit.
- Enthält ein Bead-Thermoelement Typ K pro Eingangskanal und Schutzholster.
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (angloamerikanisch) | 6 Zoll |
| Sondentyp | Typ J, Typ K, Typ T |
| Auflösung | 0.1°;1° über 1000° |
| Beschreibung | Thermoelementthermometer mit Einfacheingang |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | −418 °F bis 2501 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | −250 bis 1372 °C |
| Akkulaufzeit | 1000hr. |
| Akkutyp | AA-Batterie (3) |
| Genauigkeit | ±0.05% des Messwerts 0.5°F ( 0.3°C) |
| Display | LCD |