Learn More
Flumazenil, LoGiCal
Description
Flumazenil
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Flumazenil |
| CAS | 78755-81-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Flumazenil |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C15 H14 F N3 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Flumazenil, Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepine-3-carboxylate, Anexate, Flumazenil, Flumazepil, Flumenazil, Lanexat, Mazicon, Ro 15-1788, Ro 15-1788/000, Ro 151788, Ro 1722, Ro 41-8157, Romazicon |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8 H,3,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ncn2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc23 |
| IUPAC-Name | Ethyl-8-fluor-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carboxylat |
| Show More |