Learn More
Flumazenil, Mikromol™
Product Code. 17958904
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Unit Size:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17958904 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17958904 Supplier Mikromol Supplier No. MM0762.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Flumazenil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Flumazenil
CAS 78755-81-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flumazenil
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H14 F N3 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Flumazenil, Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Anexate, Flumazenil, Flumazepil, Flumenazil, Lanexat, Mazicon, Ro 15-1788, Ro 15-1788/000, Ro 151788, Ro 1722, Ro 41-8157, Romazicon
InChI-Formel InChI=1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1ncn2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc23
IUPAC-Name Ethyl-8-fluor-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 303.29
Menge 250 mg
Formelmasse 303,1019 g/mol