missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flunixin Meglumine, TRC

Artikelnummer. 30134244
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134244 100 mg 100 Milligramm
30004883 10 mg 10 Milligramm
30011185 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134244 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF455400100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 42461-84-7
Summenformel C14 H11 F3 N2 O2 . C7 H17 N O5
Molekulargewicht (g/mol) 491.46
Synonym Flunixin Meglumine
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol;2-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.Cc1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Flunixin meglumine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
Formelmasse 491.1879
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.