Learn More
Molecular Probes™ Fluo-3, AM, cell permeant
Beschreibung
Markierte Calcium-Indikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen. Fluo-3 wurde zur Darstellung räumlicher Dynamiken von Ca2+-Signalen bei Durchflusszytometrieexperimenten mit Photoaktivierung von Caged Chelatoren, Botenstoffen und Neurotransmittern sowie für zellbasierte pharmakologische Screenings verwendet. Fluo-4 ist ein Analog von Fluo-3, wobei die beiden Chlorsubstituenten durch Fluore ersetzt wurden, was zu einer erhöhten Fluoreszenzanregung bei 488 nm und somit höheren Fluoreszenzsignalen führt. Zellen können mit der AM-Estern dieser Calciumindikatoren geladen werden, indem der aufgelöste Indikator direkt den Schalen mit den kultivierten Zellen hinzugefügt wird. Diese Indikatoren sind nützlich für die Fluoreszenz- oder Konfokalmikroskopie, Durchflusszytometrie und Mikrotiterplatten-Screenings.
Spezifikationen des Calciumindikators (AM Ester):
Markierung (Ex/Em der Ca2+-gebundenen Form): Fluo-3 (506/526 nm)
Erhöhung der Fluoreszenzintensität nach Ca2+-Bindung: > 100-fach
Kd für Ca2+ in Puffer: 335 nM
Zeigt Fluoreszenzsteigerungen nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
Anwendung von TPEN zur Kontrolle von Schwermetallkationen
Ferner binden BAPTA-basierte Indikatoren wie diese verschiedene Schwermetallkationen (z. B. Mn2+, Zn2+, Pb2+) mit wesentlich höherer Affinität als Ca2+. Störungen bei Calcium-Messungen durch das Vorhandensein dieser Ionen können mit dem schwermetallselektiven Chelator TPEN unter Kontrolle gebracht werden.
Mehr Auswahl für fluoreszierende Calcium-Indikatoren
Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Calcium-Indikatoren für die Verwendung in verschiedenen experimentellen Szenarien an. Weitere Informationen finden Sie unter Fluorescent Ca2+ Indicators Excited with Visible Light, Abschnitt 19.3 im Molecular Probes™ Handbuch.
Für UV-erregbare Ca2+-Indikatoren, Protein-basierte Ca2+-Indikatoren, Konjugate von Ca2+-Indikatoren und fluoreszenzbasierte Indikatoren anderer Metallionen (d. h. Mg2+, Zn2+) siehe Indicators for Ca2+, Mg2+, Zn2+ and Other Metal Ions, Kapitel 19 im Molecular Probes™ Handbuch.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
Spezifikationen des Calciumindikators (AM Ester):
Anwendung von TPEN zur Kontrolle von Schwermetallkationen
Ferner binden BAPTA-basierte Indikatoren wie diese verschiedene Schwermetallkationen (z. B. Mn2+, Zn2+, Pb2+) mit wesentlich höherer Affinität als Ca2+. Störungen bei Calcium-Messungen durch das Vorhandensein dieser Ionen können mit dem schwermetallselektiven Chelator TPEN unter Kontrolle gebracht werden.
Mehr Auswahl für fluoreszierende Calcium-Indikatoren
Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Calcium-Indikatoren für die Verwendung in verschiedenen experimentellen Szenarien an. Weitere Informationen finden Sie unter Fluorescent Ca2+ Indicators Excited with Visible Light, Abschnitt 19.3 im Molecular Probes™ Handbuch.
Für UV-erregbare Ca2+-Indikatoren, Protein-basierte Ca2+-Indikatoren, Konjugate von Ca2+-Indikatoren und fluoreszenzbasierte Indikatoren anderer Metallionen (d. h. Mg2+, Zn2+) siehe Indicators for Ca2+, Mg2+, Zn2+ and Other Metal Ions, Kapitel 19 im Molecular Probes™ Handbuch.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 mM |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellviabilität, Proliferation und Zell-Bildgebung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, High-Content-Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Bildgebungsgerät, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Imager |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Farbstofftyp | Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel |
| Menge | 1 ml |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |