Learn More
Tocris Bioscience™ Fluo-4 AM
Beschreibung
Fluo-4 AM is a cell-permeable, fluorescent Ca2+ indicator (Kd Ca2+ = 345 nM). Displays no resting signal and 100-fold increase in emission intensity upon Ca2+ binding. Excitation/emission λ 494/506 nm.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[4-[6-[(Acetyloxy)methoxy]-2,7-difluoro-3-oxo-3H-xanthen-9-yl]-2-[2-[2-[bis[2-[(acetyloxy)methoxy]-2-oxoethyl]amino]-5-methylphenoxy]ethoxy]phenyl]-N-[2-[(acetyloxy)methoxy]-2-oxoethyl]glycine (acetyloxy)methyl ester |
| CAS | 273221-67-3 |
| Menge | 1 mg |
| Ziel | Calcium Signaling Probes and Ca2+ Indicator Dyes |
| Summenformel | C51H50F2N2O23 |
| Formelmasse | 1096.95 |
| Reinheit | 95% |