Learn More
Fluocinolon Acetonid Acetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluocinolone acetonide acetate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H32F2O7/c1-13(29)33-12-20(32)26-21(34-22(2,3)35-26)10-15-16-9-18(27)17-8-14(30)6-7-23(17,4)25(16,28)19(31)11-24(15,26)5/h6-8,15-16,18-19,21,31H,9-12H2,1-5H3/t15-,16-,18-,19-,21+,23-,24-,25-,26+/m0/s1 |
| Formelmasse | 494.2116 |
| Reinheit (%) | >95% |