Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluocinonid
Artikelnummer. 16594314 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16594314 250 mg 250 Milligramm
16584314 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16594314 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465452500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00 €
    195.65 € / 250 Milligramm
    Sparen 45.35 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 356-12-7
Summenformel C26H32F2O7
Molekulargewicht (g/mol) 494.53
InChI-Schlüssel WJOHZNCJWYWUJD-IUGZLZTKSA-N
IUPAC-Name 2-[(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S,19S)-12,19-Difluoro-11-Hydroxy-6,6,9,13-Tetramethyl-16-Oxo-5,7-Dioxapentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosa-14,17-Dien-8-yl]-2-Oxoethylacetat
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]1[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]21C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluocinonide
Schmelzpunkt 296.0°C
Menge 250 mg
Formelmasse 494.53