Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ Javelin™ PFP-Schutzsäulen
Artikelnummer. 11553321 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11553321
Marke: Thermo Scientific™ 82705022106
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
  • Partikelgröße: 5μ m
Eigenschaften der Fluophase PFP (Perfluorphenyl) Festphase
  • Perfluorierte Phasen gewährleisten eine einzigartige Selektivität
  • Besonders hohe Retention und Selektivität für halogenierte Verbindungen
  • Sehr gut geeignet für Taxan-Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) 2.1 mm
Stationäre Phase PFP