Learn More
Fluopyram, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluopyram |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 658066-35-4 |
| Schmelzpunkt | 119°C |
| Siedepunkt | Decomposes below the boiling point. |
| Synonym | N-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]ethyl]-2-(trifluoromethyl)benzamide |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 396.71 |
| Menge | 50 mg |
| Güte | Analysenstandard |