Learn More
Fluopyram, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471147
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16471147 50 mg -
16465676 100 mg 100 Milligramm
16444898 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16471147 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY119459
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Fluopyram is a succinate dehydrogenase inhibitor fungicide, inhibits the growth of F. virguliforme isolates with mean EC50 of 3.35 μg/mL.
Fluopyram is a succinate dehydrogenase inhibitor fungicide, inhibits the growth of F. virguliforme isolates with mean EC50 of 3.35 μg/mL.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluopyram
Physikalische Form Solid
CAS 658066-35-4
Farbe Off-White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H11ClF6N2O
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (315.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(CCNC(C2=C(C(F)(F)F)C=CC=C2)=O)N=C1
Molekulargewicht (g/mol) 396.71
Formelmasse 396.71
Reinheit (%) 97.09%
Güte Research