Learn More
Fluoranthen, 98%
Artikelnummer. 10102390 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10102390 100 g Glasflasche 100 Gramm
10182380 25 g Glasflasche 25 Gramm
10646112 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10102390 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 119171000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 206-44-0 | C16H10 | 202,26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206-44-0
Summenformel C16H10
Molekulargewicht (g/mol) 202.26
MDL-Nummer MFCD00001184
InChI-Schlüssel GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym idryl, 1,2-benzacenaphthene, benzo jk fluorene, rcra waste number u120, 1,2-1,8-naphthylene benzene, benzene, 1,2-1,8-naphthalenediyl, 1,2-1,8-naphthalenediyl benzene, benzene, 1,2-1,8-naphthylene, benzo j,k fluorene
PubChem CID 9154
ChEBI CHEBI:33083
IUPAC-Name Fluoranthen
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC3=CC=CC2=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluoranthene
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 109.0°C to 111.0°C
Farbe Beige-grau bis grün-gelb oder gelb
Siedepunkt 384.0°C
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 05, I, 344
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, acetone and benzene
Formelmasse 202.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluoranthene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO– Nur für Forschungszwecke