Learn More
Molecular Probes™ FluoReporter™ FITC Protein Labeling Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Das FluoReporter™ FITC-Proteinmarkierungskit bietet eine praktische und flexible Möglichkeit, Ihren monoklonalen oder polyklonalen Antikörper (oder jedes Protein > 30 kDa) mit Fluorescein (FITC, Ex/Em ∼ 494/518 nm) zu markieren. Das Kit enthält die Reagenzien, die für 5 bis 10 Markierungs- und Trennungsreaktionen erforderlich sind.
Wichtige Merkmale des FluoReporter™ FITC Proteinmarkierungskits:
Die markierten Proteine sind in der Regel in weniger als 3 Stunden gebrauchsfertig und erfordern nur sehr wenig Arbeitsaufwand.
Optimiert für 0,2 – 2,0 mg Protein mit > 30 kDa Molekülmasse
Die markierten Proteine werden mit praktischen Spinfiltern gereinigt.
Antikörper bzw. Protein ist vor der Markierung aufzureinigen
Weitere Informationen zur Proteinmarkierung
Wir bieten eine breite Auswahl an Molecular Probes™ Kits zur Markierung von Proteinen und Antikörpern, die zu Ihrem Ausgangsmaterial und Ihrer Versuchsanordnung passen. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörpermarkierung von A bis Z, oder nutzen Sie unsere Auswahlhilfe für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren verschiedenen Kits finden Sie in Kits zur Markierung von Proteinen und Antikörpern – Abschnitt 1.2 im Molecular Probes™ Handbuch.
Bestellen Sie ein individuell markiertes Protein
Wenn Sie in unserem Bestandsverzeichnis nicht das Passende finden, erstellen wir Ihnen gern ein markiertes Protein nach Ihren individuellen Vorgaben. Unser individualisierter Service arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000-zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Wichtige Merkmale des FluoReporter™ FITC Proteinmarkierungskits:
Weitere Informationen zur Proteinmarkierung
Wir bieten eine breite Auswahl an Molecular Probes™ Kits zur Markierung von Proteinen und Antikörpern, die zu Ihrem Ausgangsmaterial und Ihrer Versuchsanordnung passen. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörpermarkierung von A bis Z, oder nutzen Sie unsere Auswahlhilfe für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren verschiedenen Kits finden Sie in Kits zur Markierung von Proteinen und Antikörpern – Abschnitt 1.2 im Molecular Probes™ Handbuch.
Bestellen Sie ein individuell markiertes Protein
Wenn Sie in unserem Bestandsverzeichnis nicht das Passende finden, erstellen wir Ihnen gern ein markiertes Protein nach Ihren individuellen Vorgaben. Unser individualisierter Service arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000-zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Proteinmarkierungskits |
| Menge | 1 Kit |
| Inhalt und Lagerung | Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Kennzeichnungsmaßstab | 0,2 bis 2 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | FluoReporter |
| Marker oder Farbstoff | FITC (Fluorescein) |
| Labeling Target | Antikörper, Proteine |