Learn More
Invitrogen™ FluoReporter™ lacZ Flow Cytometry Kit
Beschreibung
The FluoReporter™ lacZ Flow Cytometry Kit provides materials and protocols for quantitating β-galactosidase activity with fluorescein di-V-galactoside (FDG) in single cells using flow cytometry. This kit is accompanied by a license to practice patented techniques for loading FDG by hypotonic shock and improving retention of fluorescein in lacZ-positive cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | System für β-Galactosidase-Reportergen-Assay |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 1 Fläschchen FDG (0,5 ml, 20 mM in Wasser/DMSO/Ethanol, 8:1:1, v/v), 1 Fläschchen PETG (2,0 ml, 50 mM in Wasser), Chloroquin-Diphosphate (1,0 ml, 30 mM in Wasser) und 1 Fläschchen Propidiumjodid (1,0 ml, 150 µM in Wasser). Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C und vor Licht geschützt lagern. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | FluoReporter |
| Menge | 1 Kit |
| Form | Lösung |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.