Learn More
Molecular Probes™ FluoReporter™ Mini-Biotin-XX Protein Labeling Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
3 Milligramm
Beschreibung
Das FluoReporter™ Mini-biotin-XX Proteinmarkierungskit bietet eine praktische und flexible Möglichkeit zum Markieren von Antikörpern bzw. Protein (>30 kDa) mit Biotin-XX. Dieses Kit enthält einen wasserlöslichen Biotin-XX-Sulfosuccinimidyl-Ester, wobei “XX” ein 14 Atome langer Spacer ist, der den reaktiven Ester vom Biotin-Anteil trennt und das Biotin reaktionsfreudiger für Avidin oder Streptavidin macht. Das Kit enthält Reagenzien, die für 5 bis 10 Markierungs- und Trennungsreaktionen benötigt werden.
Wichtige Merkmale von FluoReporter™ Proteinmarkierungskits:
Die markierten Proteine sind in der Regel innerhalb weniger als 3 Stunden gebrauchsfertig und erfordern nur sehr wenig Arbeitsaufwand.
Optimiert für 0,1 –0,6 mg Protein mit einer Molekülmasse >30 kDa
Die markierten Proteine werden mit praktischen Zentrifugenfiltern gereinigt.
Antikörper bzw. Protein ist vor der Markierung aufzureinigen
Weitere Informationen zur Proteinmarkierung
Wir bieten eine breite Auswahl an Molecular Probes™ Kits für die Markierung von Proteinen und Antikörpern, die zu Ihrem Ausgangsmaterial und Ihrer Versuchsanordnung passen. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörpermarkierung von A bis Z oder Sie nutzen unser Auswahlwerkzeug für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren verschiedenen Kits finden Sie unter Protein- und Nukleinsäuremarkierungskits—Kapitel 1.2 im Molecular Probes™-Handbuch.
’Wenn Sie das Gesuchte in unserer Bestandsliste nicht finden,
’’’erstellen wir für Sie gerne ein markiertes Protein nach Ihren individuellen Vorgaben. Unser individualisierter Service arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Wichtige Merkmale von FluoReporter™ Proteinmarkierungskits:
Weitere Informationen zur Proteinmarkierung
Wir bieten eine breite Auswahl an Molecular Probes™ Kits für die Markierung von Proteinen und Antikörpern, die zu Ihrem Ausgangsmaterial und Ihrer Versuchsanordnung passen. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörpermarkierung von A bis Z oder Sie nutzen unser Auswahlwerkzeug für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren verschiedenen Kits finden Sie unter Protein- und Nukleinsäuremarkierungskits—Kapitel 1.2 im Molecular Probes™-Handbuch.
’Wenn Sie das Gesuchte in unserer Bestandsliste nicht finden,
’’’erstellen wir für Sie gerne ein markiertes Protein nach Ihren individuellen Vorgaben. Unser individualisierter Service arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Proteinmarkierungskits |
| Menge | 1 Kit |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C aufbewahren. |
| Nachweisverfahren | Biotin-basiert |
| Kennzeichnungsmaßstab | 0,1 bis 3 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | FluoReporter |
| Reaktiver Teil | Biotin |
| Marker oder Farbstoff | Biotin |
| Labeling Target | Antikörper, Proteine |