Learn More
Fluoreszamin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11491082 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491082 250 mg -
11471082 25 mg -
11481082 100 mg -
11401092 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11491082 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219518383
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 38183-12-9
Summenformel C17H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 278.26
MDL-Nummer MFCD00005928
InChI-Schlüssel ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-phenylspiro[furan-2(3H)-1'-(3'-H)-isobenzofuran]-3, 3'-dione
PubChem CID 37927
SMILES O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescamine
Namenshinweis Zur Analyse TLC
IUPAC-Name 4'-Phenyl-3H,3'H-spiro[2-benzofuran-1,2'-furan]-3,3'-dion
Formelmasse 278.3
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Physikalische Form Pulver