Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluorescamine |
| Schmelzpunkt | 155.0°C to 157.0°C |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethyl ether |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Formelmasse | 278.26 |
| Güte | Rein |
| Verpackung | Glasflasche |
| Spezifische Extinktion | 900 (235nm, ether) min. |
| Farbe | Gelb |
| Menge | 25 mg |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Fluorescamine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.