Learn More
Fluorescamin, TRC
Artikelnummer. 30133214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133214 250 mg 250 Milligramm
30011504 100 mg 100 Milligramm
30005171 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133214 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF535000250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38183-12-9
Summenformel C17H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 278.26
Synonym 4-Phenyl-spiro[furan-2(3H),1'(3'H)-isobenzofuran]-3,3'-dione, 4-Phenylspiro[furan-2(3H),1'-phthalan]-3,3'-dione, Fluram, Ro 20-7234
SMILES OC(=O)CCSSCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
Formelmasse 278.0579
Reinheit (%) >95%