Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein
Artikelnummer. 10070940 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10070940 500 g Glasflasche 500 Gramm
10700795 25 g Glasflasche 25 Gramm
10020980 100 g Glasflasche 100 Gramm
11936941 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10070940 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 119245000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00 €
    189.65 € / 500 Gramm
    Sparen 21.35 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2321-07-5 | C20H12O5 | 332.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2321-07-5
Summenformel C20H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 332.31
MDL-Nummer MFCD00005050
InChI-Schlüssel GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC-Name 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein
Schmelzpunkt 314.0°C to 316.0°C
Verpackung Glasflasche
Beilstein 19, V,6, 456
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies and dilute acids, soluble in boiling alcohol and ether, insoluble in benzene and chloroform
Menge 500 g
Formelmasse 332.3
Güte Rein
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorescein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.