Learn More
Molecular Probes™ Fluorescein-5-Thiosemicarbazide
Artikelnummer. 11514766
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11514766
Marke: Molecular Probes™ F121
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Fluorescein-5-Thiosemicarbazid
Das aminhaltige Fluorescein-5-thiosemicarbazid lässt sich reversibel mit Aldehyden und Ketonen zu einer Schiff-Base koppeln, die durch Natriumborhydrid (NaBH4) oder Natriumcyanborhydrid (NaCNH3) zu einem stabilen Aminderivat reduziert werden kann. Carboxylsäuren von Proteinen und anderen wasserlöslichen Biopolymeren können in wässriger Lösung mit wasserlöslichen Carbodiimiden wie EDAC (E2247) an dieses Molekül gekoppelt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 mg
Produkttyp Fluorescein-5-Thiosemicarbazid
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Chemische Reaktivität Carbonsäure, Keton, Aldehyd
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Amin, Hydrazid
Marker oder Farbstoff FITC (Fluorescein)
Markertyp Klassische Farbstoffe