Learn More
Fluoreszein 6-Isothiocyanat, Isomer 2, 95 %, TRC
Artikelnummer. 30408656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408656 100 mg
30396634 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30408656 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF485705100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18861-78-4
Summenformel C21 H11 N O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 389.38
Synonym Fluorescein 6-Isothiocyanate, Isomer 2
IUPAC-Name 3',6'-Dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-eins
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)N=C=S)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein 6-Isothiocyanate, Isomer 2
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-15-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-16(19)21(15)17-7-11(22-10-28)1-4-14(17)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Formelmasse 389.0358