Learn More
Invitrogen™ Fluorescein biotin, 5-((N-(5-(N-(6-(biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)pentyl)thioureidyl)fluorescein
Artikelnummer. 11584147
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11584147
Marke: Invitrogen™ B1370
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
5-((N-(5-(N-(6-(Biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)pentyl)thioureidyl)fluorescein (Fluoresceinbiotin)
Fluoresceinbiotin wurde als Alternative zu radioaktivem Biotin für den Nachweis und die Quantifizierung von Biotinbindungsstellen durch Fluoreszenz oder Absorption entwickelt. Bei der Bindung an Avidin oder Streptavidin erfolgt eine Löschung der Fluoreszenz oder Absorption dieses Moleküls.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Produkttyp Molecular Probes Fluorescein-Biotin
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Versandbedingung Raumtemperatur
Marker oder Farbstoff FITC (Fluorescein)