Learn More
Molecular Probes™ Fluorescein Cadaverine; 5-((5-Aminopentyl)thioureidyl)Fluorescein, Dihydrobromide Salt
Beschreibung
Das primäre aliphatische Amin aus Fluorescein-Cadaverin lässt sich reversibel mit Aldehyden und Ketonen zu einer Schiff-Base koppeln, die durch Natriumborhydrid (NaBH4) oder Natriumcyanoborhydride (NaCNH3) zu einem stabilen Aminderivat reduziert werden kann. Carboxylsäuren von Proteinen und anderen wasserlöslichen Biopolymeren können in wässriger Lösung mit wasserlöslichen Carbodiimiden wie EDAC (E2247) an dieses Molekül gekoppelt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25 mg |
| Produkttyp | Fluorescein-Kadaverin |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Chemische Reaktivität | Carbonsäure, Keton, Aldehyd |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Amin, Cadaverin |
| Marker oder Farbstoff | FITC (Fluorescein) |
| Markertyp | Klassische Farbstoffe |