missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Fluorescein di(β-D-galactopyranoside)

Artikelnummer. 16430939
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16430939 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16430939 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY101895

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Fluorescein di(β-D-galactopyranoside) is a fluorogenic substrate for β-galactosidase (λex=485 nm, λem=535 nm).

Spezifikation

Menge 1 mg
Produkttyp Dye Reagents
Molekulargewicht 656.59 g/mol
Inhalt und Lagerung -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Versandbedingung Room temperature
CAS 17817-20-8
Synonym FDG
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.