Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, Natriumsalz, rein
Artikelnummer. 10206090 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10206090 500 g Glasflasche 500 Gramm
10387590 100 g Glasflasche -
11946941 2.5 kg Kunststofftrommel 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10206090
Marke: Thermo Scientific Chemicals 173245000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 518-47-8 | C20H10Na2O5 | 376.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 518-47-8
Summenformel C20H10Na2O5
Molekulargewicht (g/mol) 376.28
MDL-Nummer MFCD00167039
InChI-Schlüssel NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Dinatrium-2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Spezifikation
Extinktion 1700 (at lambda max.) min.
Chemischer Name oder Material Fluorescein, disodium salt
Schmelzpunkt 320.0°C
Absorptionsverhältnis 1.2 to 1.7
Beilstein 19, V,6, 456
Merck Index 15, 4192
Synonym Acid Yellow 73, Fluorescein, water soluble, Uranine, C.I. 45350
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 488 to 491nm (in buffer pH 8)
Formelmasse 376.27
Verlust bei Trocknung 10% (105°C) max.
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Braun bis orange-rot oder braun-grün
Menge 500 g
Physikalische Form Pulver