Learn More
Fluorescein disodium salt, Thermo Scientific™
Fluorescein disodium salt (uranin, fluorescite, acid yellow 73, CAS # 518-45-6) is the salt of the xanthene dye commonly used for fluorescent tracing.
34.65 € - 76.65 €
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15464139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61549.22 |
38.40 € 34.65 € / 100 Gramm Sparen 3.75 € 9% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
|
15474139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61549.36 |
500g |
84.80 € 76.65 € / 500 Gramm Sparen 8.15 € 9% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Fluorescein disodium salt is a yellow-green phthalate indicator dye that is pH-sensitive
• It has a maximum absorbance of 494nm and maximum emission of 521nm
Application
• Fluorescein disodium salt can be used as a fluorescent protein labeler
• Fluorescein is also useful for the staining of cells and organelles