Learn More
Fluorescein, freie Säure, Reag. Ph. Eur., Solstice
Artikelnummer. 15623820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15623820 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15623820 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 32615100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.46 €
    63.77 € / 100 Gramm
    Sparen 10.69 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reag. Ph. Eur., freie Säure
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2321-07-5
Summenformel C20H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 332.31
MDL-Nummer MFCD00005050
InChI-Schlüssel GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC-Name 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein
Schmelzpunkt 314 °C bis 316 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 94324
Formelmasse 332,31 g/mol
Geruch Geruchlos
Verpackung Kunststoffflasche
Eignung Besteht den Test für das UV-Spektrum
Farbindex Nr. Acid Yellow 73
Farbe Braun
Menge 100 g