Learn More
Fluorescein Isothiocyanat (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30389024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30389024 250 mg
30404467 100 mg
30402367 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30389024 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF485715250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27072-45-3
Summenformel C21H11NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 389.38
Synonym FITC, Isothiocyanato Fluorescein, 3',6'-Dihydroxy-5(or 6)-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one Incompletely Defined Substance, 5(6)-FITC
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O.CN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein Isothiocyanate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H