Learn More
Fluorescein-Natrium, rein, C.I.45350, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10714951 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10714951 500 g 500 Gramm
10090160 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10714951 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F/1300/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 518-47-8 | Molecular Formula: C20H10Na2O5 | Molecular Weight: 376.28 g/mol
Fluorescein-Natrium, rein, C.I.45350
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 518-47-8
Summenformel C20H10Na2O5
Molekulargewicht (g/mol) 376.28
MDL-Nummer MFCD00167039
InChI-Schlüssel NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Dinatrium-2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Spezifikation
Schmelzpunkt 320°C
Farbe Braunrot
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 376.27g/mol
Verpackung Glasgefäß