Learn More
Fluorescein-Natriumsalz, Indikator 98,5 bis 100,5 %, Solstice
Artikelnummer. 15692930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
4 x 1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15692930 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
15682930 100 g Glasflasche 100 Gramm
15602940 4 x 1 kg Glasflasche 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15692930 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 288031KG
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Indikator, 98.5 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 518-47-8
Summenformel C20H10Na2O5
Molekulargewicht (g/mol) 376.28
MDL-Nummer MFCD00167039
InChI-Schlüssel NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Dinatrium-2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein-Natriumsalz
Schmelzpunkt >300 °C
Verpackung Glasflasche
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3833041
Farbe Rot
Menge 1 kg
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 376,27 g/mol
Reinheit (%) 98,5 bis 100,5 %
Güte Anzeige