Learn More
Fluorescein-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30134799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134799 250 g 250 Gramm
17947254 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134799 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF537563250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 518-47-8
Summenformel C20 H10 O5 . 2 Na
Molekulargewicht (g/mol) 376.27
Synonym Fluorescein sodium, Disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
IUPAC-Name Disodium; 3-Oxospiro[2-Benzofuran-1,9'-Xanthen]-3',6'-Diolat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein disodium salt
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 376.0324